Tisk…
Methyl-6-quinolyl ether ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11736.06 A11736.14 A11736.22
A11736.06EA 958 CZK
A11736.06 A11736.14 A11736.22
Methyl-6-quinolyl ether ≥98%
Methyl-6-quinolyl ether
Purity: 98% CAS No.: 5263-87-6 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6250 Melting Point: 17-20° Boiling Point: 141-145°/15mm Beilstein Reference: 115244 MDL No.: MFCD00006800
Vzorec: C₁₀H₉NO
Bod varu: 141…145 °C (15 mmHg)
Bod tání: 17…20 °C
Hustota: 1,152
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006800
CAS číslo: 5263-87-6
EINECS: 226-077-2