Methyl-6-quinolyl ether 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
179340250
179341000
ACRO179340250EA
3900
CZK
ACRO179340250
ACRO179341000
Methyl-6-quinolyl ether 98%
Methyl-6-quinolyl ether
Vzorec:
C₁₀H₉NO Bod varu: 193 °C (50 mmHg) Bod tání: 18…20 °C Hustota: 1,152 g/cm³ Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006800 CAS číslo: 5263-87-6 EINECS: 226-077-2 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to pink to purple to brown Liquid or low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6220 to 1.6260 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |