Tisk…
8-Aminoquinoline 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinolin-8-ylamine
123710050 123710100 123710500
ACRO123710050EA 3000 CZK
ACRO123710050 ACRO123710100 ACRO123710500
8-Aminoquinoline 98+%
8-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Bod varu: 174 °C (26 mmHg)
Bod tání: 62…65 °C
Hustota: 1,337 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006809
CAS číslo: 578-66-5
EINECS: 209-427-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to green to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 65 °C
GC ≥98.0 %
Titration with HClO4 ≥98.0 %
Aluminium (Al) ≤0.000005 %
Barium (Ba) ≤0.000002 %
Bismuth (Bi) ≤0.00001 %
Cadmium (Cd) ≤0.000001 %
Calcium (Ca) ≤0.00005 %
Chromium (Cr) ≤0.000002 %
Cobalt (Co) ≤0.000001 %
Copper (Cu) ≤0.000002 %
Iron (Fe) ≤0.00002 %
Lead (Pb) ≤0.000002 %
Lithium (Li) ≤0.000001 %
Magnesium (Mg) ≤0.00001 %
Manganese (Mn) ≤0.000001 %
Molybdenum (Mo) ≤0.000002 %
Nickel (Ni) ≤0.00002 %
Potassium (K) ≤0.00001 %
Sodium (Na) ≤0.00005 %
Titanium (Ti) ≤0.00001 %
Vanadium (V) ≤0.000001 %
Zirconium (Zr) ≤0.00001 %