Tisk…
6-Aminoquinoline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Quinolin-6-ylamine
L13819.03 L13819.06 L13819.14
L13819.03EA 1530 CZK
L13819.03 L13819.06 L13819.14
6-Aminoquinoline 98%
6-Aminoquinoline
Purity: 98% CAS No.: 580-15-4 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Odour: Odourless Melting Point: 115-119° Boiling Point: 146°/0.3mm Beilstein Reference: 113320 MDL No.: MFCD00006803
Vzorec: C₉H₈N₂
Bod varu: 146 °C (0,3 mmHg)
Bod tání: 115…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006803
CAS číslo: 580-15-4
EINECS: 209-453-0