Tisk…
6-Aminoquinoline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinolin-6-ylamine
369640010 369640050 369640250
ACRO369640010EA 1280 CZK
ACRO369640010 ACRO369640050 ACRO369640250
6-Aminoquinoline 98%
6-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Bod varu: 192…195 °C (14 mmHg)
Bod tání: 115…119 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006803
CAS číslo: 580-15-4
EINECS: 209-453-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to grey-green to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 119 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %