5-Aminoquinoline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L19628.03
L19628.06
L19628.03EA
2180
CZK
L19628.03
L19628.06
5-Aminoquinoline 99%
5-Aminoquinoline
Purity: 99%
CAS No.: 611-34-7
Molecular Formula: C9H8N2
Formula Weight: 144.18
Melting Point: 107-109°
Boiling Point: 310°
MDL No.: MFCD00006797
Vzorec:
C₉H₈N₂ Bod varu: 310 °C Bod tání: 107…109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006797 CAS číslo: 611-34-7 EINECS: 210-266-1 |