Tisk…
3-Aminoquinoline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Quinolin-3-amine, Quinolin-3-ylamine
A16592.03 A16592.06 A16592.14
A16592.03EA 855 CZK
A16592.03 A16592.06 A16592.14
3-Aminoquinoline 98%
3-Aminoquinoline
Purity: 98% CAS No.: 580-17-6 Molecular Formula: C9H8N2 Formula Weight: 144.18 Melting Point: 92-96° Beilstein Reference: 113317
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Bod varu: 311 °C (1013 hPa)
Bod tání: 92…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006772
CAS číslo: 580-17-6
EINECS: 209-455-1