Tisk…
3-Aminoquinoline 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinolin-3-amine, Quinolin-3-ylamine
213780050 213780010
ACRO213780050EA 2810 CZK
ACRO213780050 ACRO213780010
3-Aminoquinoline 99%
3-Aminoquinoline
Vzorec: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Bod varu: 311 °C (1013 hPa)
Bod tání: 91…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006772
CAS číslo: 580-17-6
EINECS: 209-455-1
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige to orange-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 96 °C
GC ≥98.5 %