Cloxiquina 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinolin-8-ol, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
B22856.18
B22856.30
B22856.18EA
996
CZK
B22856.18
B22856.30
Cloxiquina 95%
Cloxiquina
Purity: 95%
CAS No.: 130-16-5
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 122-124°
Beilstein Reference: 5289
Merck Reference: 14,2422
MDL No.: MFCD00006788
Vzorec:
C₉H₆ClNO Bod varu: 349 °C (1013 hPa) Bod tání: 122…124 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006788 CAS číslo: 130-16-5 EINECS: 204-978-1 Merck Index: 14,2422 |