Tisk…
Cloxiquina 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloro-8-quinolinol, 5-Chloroquinolin-8-ol, 5-Chloro-8-hydroxyquinoline
109301000 109300050
ACRO109301000EA 1540 CZK
ACRO109301000 ACRO109300050
Cloxiquina 95%
Cloxiquina
Vzorec: C₉H₆ClNO
Bod varu: 349 °C (1013 hPa)
Bod tání: 121…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006788
CAS číslo: 130-16-5
EINECS: 204-978-1
Merck Index: 12,02483
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light green to grey Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 126 °C
Titration with HClO4 ≥94 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm