Tisk…
Kliochinol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
24880-100G 24880-500G
SIAL24880-100GEA 2780 CZK
SIAL24880-100G SIAL24880-500G
Kliochinol, Sigma-Aldrich®
Kliochinol
Vzorec: C₉H₅ClINO
Bod varu: 365 °C (1013 hPa)
Bod tání: 183…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006787
CAS číslo: 130-26-7
EINECS: 204-984-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,05052