8-Chloroquinoline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
405020100
405020250
ACRO405020100EA
2090
CZK
ACRO405020100
ACRO405020250
8-Chloroquinoline 99%
8-Chloroquinoline
Vzorec:
C₉H₆ClN MW: 163.61 Bod varu: 288 Bod tání: –20 °C Hustota: 1.2834 Bod vzplanutí: >110 °C |
MDL Number:
MFCD00047618 CAS číslo: 611-33-6 EINECS: 210-265-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |
Free amine | ≤0.0002 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.003 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...