4,7-Dichloroquinoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
A15985.14
A15985.22
A15985.36
A15985.14EA
2150
CZK
A15985.14
A15985.22
A15985.36
4,7-Dichloroquinoline ≥98%
4,7-Dichloroquinoline
Purity: 98%
CAS No.: 86-98-6
Molecular Formula: C9H5Cl2N
Formula Weight: 198.05
Flash Point: 164°(327°F)
Melting Point: 83-87°
Boiling Point: 148°/10mm
Beilstein Reference: 125359
MDL No.: MFCD00006774
Vzorec:
C₉H₅Cl₂N MW: 198,05 g/mol Bod varu: 148 °C (10 mmHg) Bod tání: 83…87 °C Bod vzplanutí: 164 °C (327 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006774 CAS číslo: 86-98-6 EINECS: 201-714-7 |