Tisk…
4,7-Dichloroquinoline 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
113750250 113751000 113750050
113750250.EA 1300 CZK
113750250. 113751000. 113750050.
4,7-Dichloroquinoline 98%
4,7-Dichloroquinoline
Vzorec: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,05 g/mol
Bod varu: 148 °C (760 mmHg)
Bod tání: 84…86 °C
Bod vzplanutí: 164 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006774
CAS číslo: 86-98-6
EINECS: 201-714-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to brown Powder or crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 84 to 88 °C
GC ≥97.5 %