Tisk…
2-Chloroquinoline 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
110040010 110040050 110040250
ACRO110040010EA 1150 CZK
ACRO110040010 ACRO110040050 ACRO110040250
2-Chloroquinoline 99%
2-Chloroquinoline
Vzorec: C₉H₆ClN
Bod varu: 265…267 °C (760 mmHg)
Bod tání: 34…37 °C
Hustota: 1,23 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006741
CAS číslo: 612-62-4
EINECS: 210-317-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks or fused mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %