Tisk…
Xanthurenic acid 96%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
115090010 115090050
ACRO115090010EA 1770 CZK
ACRO115090010 ACRO115090050
Xanthurenic acid 96%
Xanthurenic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₄
Bod tání: 297…298 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006754
CAS číslo: 59-00-7
EINECS: 200-410-1
Merck Index: 12,10202
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Ochre Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration excess NaOH ≥95.0 %
GC ≥98.5 %