Tisk…
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
418800050 418800250
ACRO418800050EA 2850 CZK
ACRO418800050 ACRO418800250
6-Quinolinecarboxylic acid 98%
6-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod varu: 345 °C (1013 hPa)
Bod tání: 293…294 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047613
CAS číslo: 10349-57-2
EINECS: 233-761-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Beige to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %