Tisk…
5-Quinolinecarboxylic acid ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L19643.03 L19643.06 L19643.MD
L19643.03EA 2830 CZK
L19643.03 L19643.06 L19643.MD
5-Quinolinecarboxylic acid ≥97%
5-Quinolinecarboxylic acid
Purity: 97+% CAS No.: 7250-53-5 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 129178
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00047608
CAS číslo: 7250-53-5