Tisk…
4-Quinolinecarboxylic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoline-4-carboxylic acid, NSC 13138
L14611.03 L14611.06
L14611.03EA 2450 CZK
L14611.03 L14611.06
4-Quinolinecarboxylic acid ≥98%
4-Quinolinecarboxylic acid
Purity: 98+% CAS No.: 486-74-8 Molecular Formula: C10H7NO2 Formula Weight: 173.17 Melting Point: 253-255° Beilstein Reference: 5224
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Bod tání: 253…255 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006782
CAS číslo: 486-74-8
EINECS: 207-640-1