Tisk…
3-Quinolinecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
175700050 175700010 175700250
ACRO175700050EA 4490 CZK
ACRO175700050 ACRO175700010 ACRO175700250
3-Quinolinecarboxylic acid 98%
3-Quinolinecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
Bod varu: 345 °C (1013 hPa)
Bod tání: 277…283 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006770
CAS číslo: 6480-68-8
EINECS: 229-337-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 277 to 283 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥97.5 %