Tisk…
Quinaldic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoline-2-carboxylic acid, 2-Quinolinecarboxylic acid
171050100 171050500
ACRO171050100EA 2870 CZK
ACRO171050100 ACRO171050500
Quinaldic acid 99%
Quinaldic acid
Vzorec: C₁₀H₇NO₂
MW: 173,17 g/mol
Bod tání: 159…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006752
CAS číslo: 93-10-7
EINECS: 202-218-3
Merck Index: 12,08227
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light brown Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 159 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %