2-Quinolinecarbonitrile ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L19427.03
L19427.06
L19427.03EA
1280
CZK
L19427.03
L19427.06
2-Quinolinecarbonitrile ≥97%
2-Quinolinecarbonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 1436-43-7
Molecular Formula: C10H6N2
Formula Weight: 154.17
Odour: Odourless
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 160°/23mm
Beilstein Reference: 115213
MDL No.: MFCD00134341
Vzorec:
C₁₀H₆N₂ Bod varu: 160 °C (23 mmHg) Bod tání: 93…96 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00134341 CAS číslo: 1436-43-7 EINECS: 215-865-1 |