Tisk…
8-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoline-8-carbaldehyde, 8-Formylquinoline, 8-Quinolinecarboxaldehyde, Quinoline-8-carboxaldehyde
L19642.03 L19642.06
L19642.03EA 4910 CZK
L19642.03 L19642.06
8-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
8-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 38707-70-9 Molecular Formula: C10H7NO Formula Weight: 157.17 Melting Point: 92-94° Beilstein Reference: 113039
Vzorec: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00805837
CAS číslo: 38707-70-9