Tisk…
5-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoline-5-carboxaldehyde, Quinoline-5-carbaldehyde
L19641.03 L19641.06 L19641.MD
L19641.03EA 5080 CZK
L19641.03 L19641.06 L19641.MD
5-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
5-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 22934-41-4 Molecular Formula: C10H7NO Formula Weight: 157.17 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 113095
Vzorec: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Bod tání: 94…98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00805835
CAS číslo: 22934-41-4