Tisk…
4-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde
L20203.06 L20203.14
L20203.06EA 2820 CZK
L20203.06 L20203.14
4-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
4-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 97+% CAS No.: 4363-93-3 Molecular Formula: C10H7NO Formula Weight: 157.17 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-52° Boiling Point: 131-133°/5mm Beilstein Reference: 113072 MDL No.: MFCD00006781
Vzorec: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Bod varu: 131…133 °C (5 mmHg)
Bod tání: 48…52 °C
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006781
CAS číslo: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0