Tisk…
4-Quinolinecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoline-4-carbaldehyde, Quinoline-4-carboxaldehyde, 4-Quinolinecarboxaldehyde
294820050 294820010 294820250
ACRO294820050EA 3600 CZK
ACRO294820050 ACRO294820010 ACRO294820250
4-Quinolinecarbaldehyde 95%
4-Quinolinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Bod varu: 122 - 123 °C (4 -rr)
Bod tání: 45…52 °C
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006781
CAS číslo: 4363-93-3
EINECS: 224-453-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to yellow to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 52 °C
GC ≥94 %