Tisk…
3-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoline-3-carboxaldehyde, Quinoline-3-carbaldehyde, 3-Quinolinecarboxaldehyde
L13815.03 L13815.06 L13815.MD
L13815.03EA 3950 CZK
L13815.03 L13815.06 L13815.MD
3-Quinolinecarbaldehyde ≥98%
3-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 98+% CAS No.: 13669-42-6 Molecular Formula: C10H7NO Formula Weight: 157.17 Melting Point: 68-71° Beilstein Reference: 113269
Vzorec: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Bod tání: 68…71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006768
CAS číslo: 13669-42-6
EINECS: 237-147-7