Tisk…
2-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Quinoline-2-carboxaldehyde, Quinoline-2-carbaldehyde, 2-Quinolinecarboxaldehyde
L20202.06 L20202.14
L20202.06EA 2460 CZK
L20202.06 L20202.14
2-Quinolinecarbaldehyde ≥97%
2-Quinolinecarbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 5470-96-2 Molecular Formula: C10H7NO Formula Weight: 157.17 Melting Point: 66-70° Beilstein Reference: 113061
Vzorec: C₁₀H₇NO
MW: 157,17 g/mol
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075032
CAS číslo: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3