Tisk…
2-Quinolinecarbaldehyde 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
370170050 370170250
ACRO370170050EA 2620 CZK
ACRO370170050 ACRO370170250
2-Quinolinecarbaldehyde 97%
2-Quinolinecarbaldehyde
Vzorec: C₁₀H₇NO
Bod tání: 66…71 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075032
CAS číslo: 5470-96-2
EINECS: 226-804-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to orange to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 66 to 71 °C
GC ≥96.0 %