5-Bromoquinoline ≥97%
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Varování
|
L19634.03
L19634.MD
L19634.14
L19634.06
L19634.03EA
865
CZK
L19634.03
L19634.MD
L19634.14
L19634.06
5-Bromoquinoline ≥97%
5-Bromoquinoline
Purity: 97%
CAS No.: 4964-71-0
Molecular Formula: C9H6BrN
Formula Weight: 208.06
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 105-107°/1mm
MDL No.: MFCD00234481
Vzorec:
C₉H₆BrN MW: 208,06 g/mol Bod varu: 105…107 °C (1 mmHg) Bod tání: 44…48 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234481 CAS číslo: 4964-71-0 |