Tisk…
3-Bromoquinoline ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
A14573.09 A14573.18 A14573.22
A14573.09EA 1410 CZK
A14573.09 A14573.18 A14573.22
3-Bromoquinoline ≥98%
3-Bromoquinoline
Purity: 98% CAS No.: 5332-24-1 Molecular Formula: C9H6BrN Formula Weight: 208.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6640 Melting Point: 13-15° Boiling Point: 274-276° Beilstein Reference: 112939 MDL No.: MFCD00006767
Vzorec: C₉H₆BrN
MW: 208,06 g/mol
Bod varu: 274…276 °C
Bod tání: 13…15 °C
Hustota: 1,533
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006767
CAS číslo: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1