Tisk…
3-Bromoquinoline 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
154270250 154271000
ACRO154270250EA 2580 CZK
ACRO154270250 ACRO154271000
3-Bromoquinoline 98%
3-Bromoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Bod varu: 274 °C (1013 hPa)
Bod tání: 13…15 °C
Hustota: 1,53 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006767
CAS číslo: 5332-24-1
EINECS: 226-237-1
UN: 2810
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6630 to 1.6660 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %