Tisk…
(1R)-(+)-α-Pinene, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (+)-α-Pinene, D(+)-α-Pinene, (1R)-(+)-2-Pinene, (+)-Pin-2(3)-ene
M-Clarity™ quality level = MQ100
80605-1ML 80605-5ML
80605-1MLEA 2080 CZK
80605-1ML 80605-5ML
(1R)-(+)-α-Pinene, Supelco®
(1R)-(+)-α-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0,857 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001346
CAS číslo: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e4ddd743edbc1818b38ddc5634564b3d8dad87&vid=6af71e0e89598367a01070156b877f841ffa687a&prid=web&clid=SAPDAM