Tisk…
(1R)-(+)-α-Pinene 98%, 80% ee
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
131261000 131262500 131265000
ACRO131261000EA 2710 CZK
ACRO131261000 ACRO131262500 ACRO131265000
(1R)-(+)-α-Pinene 98%, 80% ee
(1R)-(+)-α-Pinene
Vzorec: C₁₀H₁₆
Bod varu: 155 °C (1013 hPa)
Bod tání: –62 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: 33 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001346
CAS číslo: 7785-70-8
EINECS: 232-087-8
UN: 2368
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07599
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Enantiomeric excess ≥75 %
Specific gravity (20°C) 0.855 to 0.865
Specific optical rotation +40° to +47° (20°C, 589 nm) (neat)