Tisk…
1,3,5-Triphenylbenzene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
T82007-5G T82007-100G
SIALT82007-5GEA 788 CZK
SIALT82007-5G SIALT82007-100G
1,3,5-Triphenylbenzene, Sigma-Aldrich®
1,3,5-Triphenylbenzene
Vzorec: C₂₄H₁₈
MW: 306,41 g/mol
Bod varu: 460 °C (1013 hPa)
Bod tání: 176 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003060
CAS číslo: 612-71-5
EINECS: 210-318-3