Tisk…
1,3,5-Triphenylbenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B21353.0B B21353.18 B21353.30
B21353.0BEA 22620 CZK
B21353.0B B21353.18 B21353.30
1,3,5-Triphenylbenzene ≥99%
1,3,5-Triphenylbenzene
Purity: 99+% CAS No.: 612-71-5 Molecular Formula: C24H18 Formula Weight: 306.41 Melting Point: 172-174° Boiling Point: 460° MDL No.: MFCD00003060
Vzorec: C₂₄H₁₈
Bod varu: 460 °C
Bod tání: 172…174 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003060
CAS číslo: 612-71-5
EINECS: 210-318-3