Tisk…

N-Benzylaniline 99%

Dodavatel: Thermo Scientific

Synonyms: N-Phenylbenzylamine, ((Phenylmethyl)amino)benzene

417390250 417391000 417390050
ACRO417390250EA 1900 CZK
ACRO417390250 ACRO417391000 ACRO417390050
N-Benzylaniline 99%
N-Benzylaniline
Vzorec: C₆H₅CH₂NHC₆H₅
MW: 183,25 g/mol
Bod varu: 306…307 °C (760 mmHg)
Bod tání: 34…38 °C
Hustota: 1,06 g/cm³
Bod vzplanutí: 152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003018
CAS číslo: 103-32-2
EINECS: 203-100-4
Merck Index: 12,01161
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cee0f9ae18e00188e4a272cc12dbca2071f87d96&vid=22e30683618c7daab6a3a3013140064b6131ccea&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to yellow to light beige Crystalline powder or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR