4-Phenylbenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid
A12438.14
A12438.22
A12438.36
A12438.14EA
1370
CZK
A12438.14
A12438.22
A12438.36
4-Phenylbenzoic acid ≥98%
4-Phenylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 92-92-2
Molecular Formula: C13H10O2
Formula Weight: 198.22
Odour: Odourless
Melting Point: 223-227°
Beilstein Reference: 973519
MDL No.: MFCD00002553
Vzorec:
C₁₃H₁₀O₂ Bod varu: 373 °C (1013 hPa) Bod tání: 223…227 °C Hustota: 1,284 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002553 CAS číslo: 92-92-2 EINECS: 202-203-1 |