Tisk…

4-Phenylbenzoic acid 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: Biphenyl-4-carboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-4-carboxylic acid, 4-Biphenylcarboxylic acid

106280250 106281000 106285000
ACRO106280250EA 1770 CZK
ACRO106280250 ACRO106281000 ACRO106285000
4-Phenylbenzoic acid 99%
4-Phenylbenzoic acid
Vzorec: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198,22 g/mol
Bod varu: 373 °C (1013 hPa)
Bod tání: 223…228 °C
Hustota: 1,284 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002553
CAS číslo: 92-92-2
EINECS: 202-203-1

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 223 to 228 °C
HPLC ≥97.5 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR