2-Phenylbenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Biphenyl-2-carboxylic acid, 2-Biphenylcarboxylic acid, [1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid
106270250
106271000
ACRO106270250EA
1670
CZK
ACRO106270250
ACRO106271000
2-Phenylbenzoic acid 98%
2-Phenylbenzoic acid
Vzorec:
C₁₃H₁₀O₂ MW: 198.22 Bod varu: 199 °C (10 mmHg) Bod tání: 110…114 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002463 CAS číslo: 947-84-2 EINECS: 213-432-1 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 110 to 114 °C |
HPLC | ≥97.5 % |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |