Benzylbenzoát ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Benzoic acid benzyl ester
L03258.30
L03258.0B
L03258.0E
L03258.30EA
876
CZK
L03258.30
L03258.0B
L03258.0E
Benzylbenzoát ≥99%
Benzylbenzoát
Purity: 99+%
CAS No.: 120-51-4
Molecular Formula: C14H12O2
Formula Weight: 212.25
Flash Point: 147°(296°F)
Refractive Index: 1.5680
Melting Point: 18-20°
Boiling Point: 323-324°
Beilstein Reference: 2049280
Merck Reference: 14,1127
UN No.: 3082
MDL No.: MFCD00003075
Vzorec:
C₁₄H₁₂O₂ Bod varu: 323…324 °C Bod tání: 18…20 °C Hustota: 1,112 Bod vzplanutí: 147 °C (296 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003075 CAS číslo: 120-51-4 EINECS: 204-402-9 UN: 3082 ADR: 9,III Merck Index: 14,1127 |