Tisk…
3-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Benzyloxybenzaldehyde
B22909.06 B22909.14 B22909.22
B22909.06EA 930 CZK
B22909.06 B22909.14 B22909.22
3-(Benzyloxy)benzaldehyde ≥98%
3-(Benzyloxy)benzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 1700-37-4 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Melting Point: 54-58° Boiling Point: 180°/0.08mm MDL No.: MFCD00003367
Vzorec: C₁₄H₁₂O₂
MW: 212,25 g/mol
Bod varu: 180 °C (0,08 mmHg)
Bod tání: 54…58 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003367
CAS číslo: 1700-37-4
EINECS: 216-932-8