4-Phenylbenzaldehyde ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A15839.06
A15839.14
A15839.22
A15839.06EA
992
CZK
A15839.06
A15839.14
A15839.22
4-Phenylbenzaldehyde ≥98%
4-Phenylbenzaldehyde
Purity: 98+%
CAS No.: 3218-36-8
Molecular Formula: C13H10O
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 172°(341°F)
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 184°/11mm
Beilstein Reference: 606693
MDL No.: MFCD00006947
Vzorec:
C₁₃H₁₀O Bod varu: 184 °C (11 mmHg) Bod tání: 57…61 °C Hustota: 1,107 Bod vzplanutí: 172 °C (341 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006947 CAS číslo: 3218-36-8 EINECS: 221-742-3 |