Tisk…
4-Phenylbenzaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Biphenyl-4-carbaldehyde, [1,1'-Biphenyl]-4-carbaldehyde, 4-Biphenylcarboxaldehyde, Biphenyl-4-carboxaldehyde, p-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylylaldehyde, 4-Biphenylcarbaldehyde
106260050 106260250 106261000
ACRO106260050EA 1030 CZK
ACRO106260050 ACRO106260250 ACRO106261000
4-Phenylbenzaldehyde 99%
4-Phenylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₀O
MW: 182.22
Bod varu: 184 °C (11 mmHg)
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006947
CAS číslo: 3218-36-8
EINECS: 221-742-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 60 °C
GC ≥98.5 %