4-Cyclohexylbenzoic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L05086.04
L05086.09
L05086.18
L05086.04EA
1300
CZK
L05086.04
L05086.09
L05086.18
4-Cyclohexylbenzoic acid ≥98%
4-Cyclohexylbenzoic acid
Purity: 98%
CAS No.: 20029-52-1
Molecular Formula: C13H16O2
Formula Weight: 204.27
Melting Point: 194-198°
Beilstein Reference: 1966671
Vzorec:
C₁₃H₁₆O₂ Bod tání: 194…198 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039459 CAS číslo: 20029-52-1 EINECS: 243-472-5 |