Tisk…
4-Phenylcyclohexanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L08614.14 L08614.22
L08614.14EA 2750 CZK
L08614.14 L08614.22
4-Phenylcyclohexanone ≥98%
4-Phenylcyclohexanone
Purity: 98+% CAS No.: 4894-75-1 Molecular Formula: C12H14O Formula Weight: 174.24 Flash Point: 100°(212°F) Melting Point: 78-82° Boiling Point: 158-160°/12mm Beilstein Reference: 2045904 MDL No.: MFCD00001641
Vzorec: C₁₂H₁₄O
Bod varu: 158…160 °C (12 mmHg)
Bod tání: 78…82 °C
Bod vzplanutí: >100 °C (212 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001641
CAS číslo: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0