Tisk…
4-Phenylcyclohexanone 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
187940500 187940100
ACRO187940500EA 4270 CZK
ACRO187940500 ACRO187940100
4-Phenylcyclohexanone 98+%
4-Phenylcyclohexanone
Vzorec: C₁₂H₁₄O
Bod varu: 294 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77…80 °C
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001641
CAS číslo: 4894-75-1
EINECS: 225-517-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥98.0 %