2-Phenylcyclohexanone ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
A17340.03
A17340.06
A17340.14
A17340.03EA
1330
CZK
A17340.03
A17340.06
A17340.14
2-Phenylcyclohexanone ≥98%
2-Phenylcyclohexanone
Purity: 98%
CAS No.: 1444-65-1
Molecular Formula: C12H14O
Formula Weight: 174.24
Melting Point: 56-59°
MDL No.: MFCD00001629
Vzorec:
C₁₂H₁₄O Bod varu: 90 °C (0,5 mmHg) Bod tání: 56…59 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001629 CAS číslo: 1444-65-1 EINECS: 215-888-7 |