Tisk…
Uzávěry šroubovací a vylévací kroužky pro laboratorní láhve
Dodavatel: Kavalier
9180001452 9180001449 9180001447
201-1821EA 0 CZK
201-1821 201-1825 201-1826
Uzávěry šroubovací a vylévací kroužky pro laboratorní láhve
Uzávěry Uzávěry k láhvím
Made of PP or PBT
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to 140 °C (PP) and up to 180 °C (PBT)
  • Autoclavable