Tisk…
3-Bromo-1,2,4,5-tetramethylbenzene ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
L01465.06 L01465.14
L01465.06EA 2430 CZK
L01465.06 L01465.14
3-Bromo-1,2,4,5-tetramethylbenzene ≥99%
3-Bromo-1,2,4,5-tetramethylbenzene
Purity: 99% CAS No.: 1646-53-3 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Melting Point: 58-62° Boiling Point: 115-120°/5mm MDL No.: MFCD00000070
Vzorec: C₁₀H₁₃Br
Bod varu: 115…120 °C (5 mmHg)
Bod tání: 58…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000070
CAS číslo: 1646-53-3
EINECS: 216-707-4